Merck
708569
Sigma-Aldrich
(S)-5-Benzyl-2-mesityl-6,6-dimethyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥53,300
500 MG
¥181,000
¥53,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥53,300
500 MG
¥181,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28BF4N3O
CAS番号:
分子量:
449.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥53,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
200-206 °C
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC1=C(C(C)=CC(C)=C1)[N+]2=CN3C(COC(C)(C)[C@@H]3CC4=CC=CC=C4)=N2
InChI
1S/C23H28N3O.BF4/c1-16-11-17(2)22(18(3)12-16)26-15-25-20(13-19-9-7-6-8-10-19)23(4,5)27-14-21(25)24-26;2-1(3,4)5/h6-12,15,20H,13-14H2,1-5H3;/q+1;-1/t20-;/m0./s1
InChI Key
PVYSZYZMWZCJCT-BDQAORGHSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
708542674788294640
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
200-206 °C
mp
187-193 °C
mp
233-237 °C
mp
86-88 °C (lit.)
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 不飽和ケトンおよびエステルへの、アルコールの分子間共役付加
  • N-複素環カルベンが触媒するa-アリールオキシアセトアルデヒドとイミンのエナンチオ選択的マンニッヒ反応による、β‐アミノカルボニル化合物の調製
  • カルベンが触媒する分子内アルドール反応、ラクトン化、および二酸化炭素排出による、アリルジケトンからのシクロペンテンの不斉合成
  • アリル/ベンジル/プロパルギルアルコールまたはアルデヒドの逐次酸化による、エステルの調製
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
708569-BULK:
708569-100MG:4548173302508
708569-500MG:4548173302515
708569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)