164216
1-フェニルビグアニド
98%
別名:
1-(Diaminomethylidene)-2-phenylguanidine, 1-Carbamimidamido-N-phenylmethanimidamide, N-Phenyl-N′-guanylguanidine, N-Phenylbiguanide, N-Phenylimidodicarbonimidic diamide, N1-Phenylbiguanide, PBG
サイズを選択してください
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
135-142 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
官能基
amine
SMILES記法
NC(=N)\N=C(/N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N5/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13)
InChI Key
CUQCMXFWIMOWRP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Htr3a(15561)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
164216-5G:
164216-25G:
164216-BULK:
164216-VAR:
アクティブなフィルタ