Merck
708232
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥5,590
¥5,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥5,590
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO2
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
157-162 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708232-250MG:
708232-VAR:
708232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)