安全性情報
8.00736
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
別名:
4-Pyridinecarboxylic acid, iso-Nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-228-2
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
bp
260 °C/20 hPa
mp
315-319 °C
溶解性
6 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[n+H]1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • N-sulfonic acid pyridinium-4-carboxylic acid chloride as a catalyst: This study describes the use of this compound as a catalyst for the condensation reaction of aldehyde with thiobarbituric acid. The catalytic performance is characterized in the context of improving reaction efficiency (Moosavi-Zare, Afshar-Hezarkhani, 2020).
  • Synthesis of Anti-inflammatory Substances: Focused on the synthesis of potential anti-inflammatory substances among triazole thioacetamides derived from 4-pyridinecarboxylic acid, this study expands on the pharmacological potentials of pyridine derivatives (Syrovaya, Chalenko, Demchenko, 2016).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
8007360250:
8007360005:
8007360000:
BR18007360250:
8007369999:
試験成績書(COA)