707759
別名:
CTP-15N3 ナトリウム塩 溶液
707759-1MG
¥10,600
1 of 9
Sigma-Aldrich
741167
アデノシン-15N5 5′-ジホスファート ナトリウム塩
902411
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
646237
2′-デオキシアデノシン-13C10,15N55′-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
605190
DL-Homocystine-1,1′-13C2
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
41571
1,1-ジメチルシレタン
C1506
シチジン 5′-三リン酸 二ナトリウム塩
916447
ヨウ化タリウム(I)
94370
ウリジン 5′-三リン酸 三ナトリウム塩 二水和物
≥98 atom % 15N
200
≥95% (CP)
liquid
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
bio NMR: suitable
M+3
dry ice
−20°C
安定同位体
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
707759-1MG-PW: 707759-25MG: 707759-10MG-PW: 707759-BULK: 707759-25MG-PW: 707759-VAR: 707759-10MG: 707759-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。