Merck
646237
Sigma-Aldrich
2′-デオキシアデノシン-13C10,15N55′-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
別名:
13C and 15N Labeled 2′-deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt solution, dATP-13C10,15N5 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥29,500
10 MG
¥115,000
25 MG
¥217,000
¥29,500
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥29,500
10 MG
¥115,000
25 MG
¥217,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1415N5Na2O12P3
分子量:
550.04
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥29,500
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+15
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[15NH2][13C]1=[15N][13CH]=[15N][13C]2=[13C]1[15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13CH]([H])[13C@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)([H])O3
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
646237-10MG:
646237-1MG:
646237-VAR:
646237-BULK:
646237-25MG-PW:
646237-10MG-PW:
646237-25MG:
646237-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)