Merck
41571
Sigma-Aldrich
1,1-ジメチルシレタン
≥95%
別名:
1,1-ジメチルシラシクロブタン, ジメチルトリメチレンシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥96,700
¥96,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥96,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12Si
CAS番号:
分子量:
100.23
Beilstein:
102434
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥96,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428
密度
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
5員環や6員環を与えるさまざまな挿入反応を起こす反応性の高いケイ素化合物[1][2][3]です。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
41571-VAR:
41571-10ML:
41571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Matsumoto et al.
Tetrahedron Letters, 31, 6055-6055 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 6059-6059 (1990)
Y. Kakeyama et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1461-1461 (1991)