Merck
741167
Sigma-Aldrich
アデノシン-15N5 5′-ジホスファート ナトリウム塩
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
ADP-15N5 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H1315N5Na2O10P2
分子量:
476.13
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741167-VAR:
741167-10MG-PW:
741167-25MG:
741167-BULK:
741167-25MG-PW:
741167-10MG:
741167-1MG-PW:
741167-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)