Merck
706310
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-フルオロベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrFO
CAS番号:
分子量:
203.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
55-59 °C
官能基
aldehyde
bromo
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI Key
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706310-VAR:
706310-BULK:
706310-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)