The 100 mL size is packaged in a 100 mL amber glass bottle. The 1 L size is packaged in a 1 L amber glass bottle. Both sizes have a Sure/Seal™ cap. To learn more about the Sure/Seal packaging system, see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal
470414
2-メトキシフェニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
(2-Methoxyphenyl)magnesium bromide, (o-Anisyl)bromomagnesium, (o-Methoxyphenyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-methoxyphenyl)magnesium, Bromo(o-methoxyphenyl)magnesium, o-Anisylmagnesium bromide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
470414-BULK:
470414-1L:4548173155968
470414-100ML:4548173155951
470414-VAR:
-
How do I know the package material of 470414-100ML and 470414-1L? An ampoule, a sealed bottle, or a general pack (a bottle with a cap)?
1 回答-