Merck
392383
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,990
¥8,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,990
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)COOH
CAS番号:
分子量:
219.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
211-215 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
アプリケーション
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392383-5G:
392383-VAR:
392383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Yong Choi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(4), 434-439 (2014-06-06)
Sterol 14α-demethylase (CYP51) is an important therapeutic target for fungal and parasitic infections due to its key role in the biosynthesis of ergosterol, an essential component of the cell membranes of these pathogenic organisms. We report the development of potent