Merck
705446
Sigma-Aldrich
2-メチルオキサゾール-4-カルボン酸メチル
97%
別名:
2-メチルオキサゾール-4-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO3
CAS番号:
分子量:
141.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
56-60 °C
SMILES記法
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI Key
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705446-1G:
705446-5G:
705446-BULK:
705446-VAR:
試験成績書(COA)