Merck
A45009
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-カルボエトキシピラゾール
98%
別名:
3-アミノピラゾール-4-カルボン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,450
¥4,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,450
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChI Key
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A45009-1G:
A45009-BULK:
A45009-VAR:
A45009-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gemma N Ferguson et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6165-6172 (2008-09-06)
A pharmacophore-based screen identified 32 compounds including ethyl 5-amino-3-(4- tert-butylphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4- d]pyridazine-1-carboxylate ( 8) as a new allosteric modulator of the adenosine A1 receptor (A1AR). On the basis of this lead, various derivatives were prepared and evaluated for activity at the