Merck
705357
Sigma-Aldrich
3,7-ジメチルキサンチン-(ジメチル-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2,6-ジヒドロキシ-3,7-ジメチルプリン-(ジメチル-d6), 3,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン-(ジメチル-d6), テオブロミン-(ジメチル-d6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D6H2N4O2
CAS番号:
分子量:
186.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
345 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
InChI Key
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
705357-2MG:
705357-5MG-PW:
705357-BULK:
705357-1MG:
705357-2MG-PW:
705357-5MG:
705357-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)