Merck
376973
Sigma-Aldrich
9,9-ジメチルキサンテン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,600
¥11,600
単価¥14,900割引22%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,600
単価¥14,900割引22%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
114-115 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-15(2)11-7-3-5-9-13(11)16-14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChI Key
MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
詳細
9,9-Dimethylxanthene is a heterocyclic building block.
アプリケーション
9,9-Dimethylxanthene is suitable for use in the preparation of 9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid.[1] It may be used in the preparation of 9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene.[2] It may be used in the preparation of 4,6-bis(dimesitylboryl)dibenzofuran.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
376973-VAR:
376973-5G:
376973-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y M Dunayevskiy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(12), 6152-6157 (1996-06-11)
By means of capillary electrophoresis coupled online to electrospray ionization MS, a library of theoretically 171 disubstituted xanthene derivatives was analyzed. The method allowed the purity and makeup of the library to be determined: 160 of the expected compounds were
Bidentate phosphines of heteroarenes: 9, 9-dimethyl-4, 5-bis (diphenylphosphino) xanthene.
Hillebrand S, et al.
Tetrahedron Letters, 36(1), 75-78 (1995)
Synthesis, Structure, and Cyclic Voltammetry of 4, 6-Bis (dimesitylboryl) dibenzofuran: Isolation of 4, 6-Dilithiobenzofuran and 4, 5-Dilithio-9, 9-dimethylxanthene as tmeda Adducts.
Wang H and Gabbai FP.
Organometallics, 24(12), 2898-2902 (2005)