Merck
425397
Sigma-Aldrich
Hexamethylbenzene-d18
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6(CD3)6
CAS番号:
分子量:
180.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
mp
165-167 °C (lit.)
質量シフト
M+18
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1c(c(c(c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3
InChI Key
YUWFEBAXEOLKSG-NBDUPMGQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
425397-5G:
425397-VAR:
425397-1G:
425397-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)