Merck
701777
Sigma-Aldrich
シクロペンタジエニル(p-シメン)ルテニウム(II) ヘキサフルオロホスファート
別名:
5-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼン]-ルテニウムヘキサフルオロリン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H19Ru · PF6
CAS番号:
分子量:
445.35
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
83-84 °C
SMILES記法
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
InChI Key
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ルテノセニウム錯体の合成
  • 挿入反応
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701777-VAR:
701777-BULK:
701777-100MG:
701777-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)