Merck
L511692
Sigma-Aldrich
2:1 2,2′-Bipyridine:Cyclopentadienyl(n6-napthalene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
AldrichCPR
別名:
Herzon Hydration Catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21N2Ru · PF6
分子量:
595.48
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1(C2=NC=CC=C2)=CC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=C4)=CC=CC=N3.[C]56[C][C][C][C][C]5C=CC=C6.[Ru+].[C]7[C][C][C][C]7
InChI
1S/2C10H8N2.C10H8.C5H5.F6P.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-8H;1-8H;1-5H;;/q;;;;-1;+1
InChI Key
YFGQTOCRCOVSBH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ready mixed, single catalyst system developed by the Herzon Group for terminal alkyne functionalization. Used recently by that group to affect the anti-Markovnikov reductive hydration alkynes.
Temporal separation of catalytic activities allows anti-Markovnikov reductive functionalization of terminal alkynes
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.