Merck
701742
Sigma-Aldrich
塩化銅(I)-ビス(塩化リチウム)錯体
1 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl · 2LiCl
分子量:
183.79
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
濃度
1 M in THF
屈折率
n20/D 1.442
密度
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChI Key
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
アミノ化反応でのCu(I)メタル交換反応に用いる溶媒です[1][2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17.0 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701742-BULK:
701742-50ML:4548173299518
701742-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)