Merck
407240
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸銅(I)ベンゼン錯体
technical grade, 90%
別名:
トリフルオロメタンスルホン酸第一銅ベンゼン錯体, トリフルオロメタンスルホン酸銅(I) 塩ベンゼン錯体, 銅(I)トリフラートベンゼン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,590
5 G
¥26,100
¥8,590
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,590
5 G
¥26,100
About This Item
化学式:
(CF3SO3Cu)2 · C6H6
CAS番号:
分子量:
503.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,590
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cu+].[Cu+].c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.2CHF3O3S.2Cu/c1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h1-6H;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
GNXZWVVAAMVOJY-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸銅(I)ベンゼン錯体は、以下で触媒として使用することができます:
  • 銅(I)カルボン酸中間体形成を介したエノールエステルの合成。[1]
  • 環状アルケンのエナンチオ選択的アリル位酸化。[2]
  • スルホンアミジルラジカル形成を介したN-アルケニル、アルキニル、およびアルキルN-ベンゾイルオキシスルホンアミドからの2,5-二置換ピロリジン誘導体の調製。[3]
また、アミノ酸をベースとしたキラルホスフィンリガンドと組み合わせて、非環式α,β-不飽和ケトンへのアルキル亜鉛の不斉共役付加の触媒にも使用でき、高収量かつ優れたエナンチオ選択性で、β-アルキルカルボニルを合成できます。[4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407240-BULK:
407240-1G:4548173940236
407240-5G:4548173940243
407240-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantiopure fluorous bis (oxazolines): Synthesis and applications in catalytic asymmetric reactions
Bayardon J and Sinou D
The Journal of Organic Chemistry, 69(9), 3121-3128 (2004)
Synthesis of Enol Esters from Copper (I) Carboxylates Generated from Copper (I) Trifluoromethanesulfonate Benzene Complex
Lefler SR and Rose SD
Synthetic Communications, 29(21), 3805-3810 (1999)
Jerome Bayardon et al.
The Journal of organic chemistry, 69(9), 3121-3128 (2004-04-24)
Various enantiopure fluorous bis(oxazolines) with fluorine content between 52.7 and 58.7% have been synthesized by a simple reaction sequence that involved the introduction of two fluorinated ponytails by alkylation of the corresponding nonfluorous bis(oxazolines). These new ligands have been used
Enantioselective total synthesis of erogorgiaene: applications of asymmetric Cu-catalyzed conjugate additions of alkylzincs to acyclic enones
Cesati RR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(1), 96-101 (2004)
Richard R Cesati et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(1), 96-101 (2004-01-08)
The first enantioselective synthesis of erogorgiaene (1), an inhibitor of mycobacterium tuberculosis, is disclosed. The total synthesis highlights the utility of asymmetric conjugate additions (ACA) of alkylzincs to acyclic alpha,beta-unsaturated ketones catalyzed by peptidic phosphine ligands and (CuOTf)(2).C(6)H(6). Moreover, several