Merck
692476
Sigma-Aldrich
(R)-DM-SEGPHOS®
別名:
(R)-(+)-5,5′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール, [(4R)-(4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール)-5,5′-ジイル]ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥7,450
¥7,450
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥7,450
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H44O4P2
CAS番号:
分子量:
722.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
¥7,450
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
光学活性
[α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform
mp
256-261 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h9-24H,25-26H2,1-8H3
InChI Key
XJJVPYMFHXMROQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
本製品は、高砂香料株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692476-100MG:
692476-BULK:
692476-VAR:
692476-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago