Merck
700282
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモ-4-メチルチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Br2S
CAS番号:
分子量:
255.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
1.984 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1csc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h2H,1H3
InChI Key
WBYLRMUZATVKLP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
700282-1G:
700282-5G:
700282-BULK:
700282-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)