Merck
311448
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.8%
別名:
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,920
100 G
¥28,400
500 G
¥89,600
2.5 KG
¥292,000
¥6,920
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,920
100 G
¥28,400
500 G
¥89,600
2.5 KG
¥292,000
About This Item
化学式:
NaIO4
CAS番号:
分子量:
213.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥6,920
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.8%
99.8-100.3% dry basis (ACS specification)
フォーム
crystalline powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.02% other halogens (as Cl)
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Mn: ≤3 ppm
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過ヨウ素酸ナトリウムは、さまざまな有機基質の酸化剤として、また他のいくつかの酸化反応における共酸化剤として一般的に使用される無機塩です。過ヨウ素酸ナトリウムの酸化は水媒体中で行われますが、水に溶けない有機基質に対しては有機共溶媒が使用されます。
アプリケーション
過ヨウ素酸ナトリウムは以下で酸化剤として使用できます:
  • スルフィドからスルホキシドへの選択的酸化。
  • アルデヒドまたはケトンを生成するための、さまざまな1,2-ジオールの酸化的開裂
  • ジアリール、ジアルキル、およびアリールアルキルセレニドからそれぞれのセレノキシドへの酸化。
  • 選択的アルケンのエポキシ化反応とアルカンの水酸化反応。
  • グルコース単位のC2–C3の結合の切断による、ジアルデヒドセルロース(DAC)を得るための、活性化セルロースの選択的酸化
  • アレーンおよびハロ化合物のヨウ素化のためのヨウ素化剤としても使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311448-VAR:
311448-2.5KG:
311448-BULK:
311448-500G:4548173987767
311448-100G:4548173987750
311448-25G:
311448-5G:4548173987774
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 64-64 (1989)
Millicent Winner et al.
Cancer research, 68(18), 7253-7257 (2008-09-17)
Although chemokine and growth factor receptors are attractive and popular targets for cancer therapeutic intervention, structure-based targeting of the ligands themselves is generally not considered practical. New evidence indicates that a notable exception to this is macrophage migration inhibitory factor
Carrie E Brubaker et al.
Biomaterials, 31(3), 420-427 (2009-10-09)
There is significant need for effective medical adhesives that function reliably on wet tissue surfaces with minimal inflammatory insult. To address these performance characteristics, we have generated a synthetic adhesive biomaterial inspired by the protein glues of marine mussels. In-vivo
Leonhard Möckl et al.
Developmental cell, 50(1), 57-72 (2019-05-21)
The mammalian glycocalyx is a heavily glycosylated extramembrane compartment found on nearly every cell. Despite its relevance in both health and disease, studies of the glycocalyx remain hampered by a paucity of methods to spatially classify its components. We combine
Robert S Banh et al.
Cell, 183(5), 1202-1218 (2020-11-04)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) tumors have a nutrient-poor, desmoplastic, and highly innervated tumor microenvironment. Although neurons can release stimulatory factors to accelerate PDAC tumorigenesis, the metabolic contribution of peripheral axons has not been explored. We found that peripheral axons release