Merck
S1878
Sigma-Aldrich
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウム
≥99.0%
別名:
過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaIO4
CAS番号:
分子量:
213.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウムは、さまざまな有機基質を酸化するための有機合成における酸化剤として、一般に使用されています。また、四酸化オスミウムや過マンガン酸カリウムなどの他の酸化剤との共酸化剤としても使用できます。過ヨウ素酸ナトリウムの酸化は水媒体中で行われますが、水に溶けない有機基質に対しては有機共溶媒が使用されます。
アプリケーション
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウムは、以下の酸化剤として使用できます:      
  • 酸化的開裂による1,2-ジオールのアルデヒドまたはケトンへの酸化。       相間移動触媒の存在下でのスルフィドからスルホキシドへの酸化。      
  • ジアリール、ジアルキル、およびアリールアルキルセレニドからそれぞれのセレノキシドへの酸化。      
  • フェノールとその誘導体から対応するキノンへの酸化。
  • アシルホスホランからα,β-ジカルボニル化合物への酸化。
以下でも使用できます:      
  • 選択的アルケンのエポキシ化とアルカンの水酸化。
  • 炭水化物の酸化。      
  • 芳香族化合物のヨウ素化。
ビオチンヒドラジド標識化の前処理となる炭水化物の酸化に有用な試薬です。
特徴および利点
NaIO4は、穏やかな条件下で反応できる、安定で選択的かつ費用対効果に優れた試薬です。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S1878-500G:4548173991535
S1878-25G:4548173991542
S1878-100G:4548173991559
S1878-300MG:
S1878-BULK:
S1878-VAR:
S1878-RSAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jusung Oh et al.
Theranostics, 9(14), 4182-4191 (2019-07-10)
Cerebrospinal fluid (CSF) leakage can lead to brain and spine pathologies and there is an urgent need for a rapid diagnostic method for determining CSF leakage. Beta-2 transferrin (β2TF), asialotransferrin, is a specific CSF glycoprotein biomarker used to determine CSF
Wei-Yao Chen et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 572690-572690 (2021-03-30)
The global obesity population is increasing year-by-year, and the related cost is sharply increasing annually. There are several methods available to combat obesity; however, there is a lack of a single tool that is both safe and efficacious. The use
Zhilong Chen et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 21-33 (2020-01-01)
The motor system controls muscle movement through lower motor neurons in the spinal cord and brainstem. Lower motor neurons are efferent neurons in the central nervous system (CNS) characterized by axonal projections that reach specific targets in the periphery. Lower
Zhao Wei et al.
Cell stem cell, 27(5), 798-812 (2020-09-16)
Matrix dynamics influence how individual cells develop into complex multicellular tissues. Here, we develop hydrogels with identical polymer components but different crosslinking capacities to enable the investigation of mechanisms underlying vascular morphogenesis. We show that dynamic (D) hydrogels increase the
Marcelo B Lima et al.
Talanta, 89, 21-26 (2012-01-31)
An automatic method, based on flow-batch (FB), for determining glycerol in biodiesel was developed. The FB systems draw upon the useful features of flow, batch and multi-commutation approaches. The standards and samples preparation, as well as, derivatization and analysis were