Merck
699918
Sigma-Aldrich
(R)-N-[(1R,2R)-2-(3-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ウレイド)シクロヘキシル]-tert-ブチル-スルフィンアミド
96%
別名:
[S(R)]-N-[(1R,2R)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,900
500 MG
¥75,500
¥21,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,900
500 MG
¥75,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25F6N3O2S
CAS番号:
分子量:
473.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
173-181 °C
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CC(C)(C)S(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H25F6N3O2S/c1-17(2,3)31(30)28-15-7-5-4-6-14(15)27-16(29)26-13-9-11(18(20,21)22)8-12(10-13)19(23,24)25/h8-10,14-15,28H,4-7H2,1-3H3,(H2,26,27,29)/t14-,15-,31-/m1/s1
InChI Key
WMIJNZVQFOPOBW-ZHANGXNJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-N-[(1R,2R)-2-(3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)cyclohexyl]-tert-butyl-sulfinamide is a sulfinamide-urea based chiral catalyst that can be used to synthesize:
  • Enantioselective homoallylic amines by asymmetric allylation of acylhydrazones with allylindium reagents.[1]
  • Tetrahydroquinolines via an asymmetric Povarov reaction.[2]
  • 2-aryl-substituted cycloalkanones by enantioselective protonation of corresponding trimethylsilyl enol ethers.[3]
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
699918-500MG:
699918-VAR:
699918-BULK:
699918-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Indium-mediated asymmetric allylation of acylhydrazones using a chiral urea catalyst.
Kian L Tan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(8), 1315-1317 (2007-01-11)
Elizabeth M Beck et al.
Organic letters, 13(16), 4260-4263 (2011-07-27)
The application of chiral sulfinamides and achiral sulfonic acids as a cocatalyst system for enantioselective protonation reactions is described. Structurally simple, easily accessible sulfinamides were found to induce moderate-to-high ee's in the formation of 2-aryl-substituted cycloalkanones from the corresponding trimethylsilyl
Baudouin Gerard et al.
ACS combinatorial science, 14(11), 621-630 (2012-10-24)
A 2328-membered library of 2,3,4-trisubstituted tetrahydroquinolines was produced using a combination of solution- and solid-phase synthesis techniques. A tetrahydroquinoline (THQ) scaffold was prepared via an asymmetric Povarov reaction using cooperative catalysis to generate three contiguous stereogenic centers. A matrix of