569437
tert-ブチルスルフィニルクロリド
97%
別名:
1,1-Dimethylethanesulfinyl chloride, 2-Methyl-2-propanesulfinyl chloride, 2-Methylpropane-2-sulfinic chloride, tert-Butylthionyl chloride
サイズを選択してください
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4830 (lit.)
bp
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
InChI Key
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.1 °F - closed cup
引火点(℃)
51.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569437-VAR:
569437-BULK:
569437-1G:
569437-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック