Merck
693316
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレイド]-N-ベンジル-N,3,3-トリメチルブタンアミド
97%
別名:
(2S)-2-[[[[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]-N-3,3-トリメチル-N-(フェニルメチル)ブタンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,000
500 MG
¥72,500
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,000
500 MG
¥72,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25F6N3OS
CAS番号:
分子量:
505.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
147-152 °C
官能基
amide
amine
fluoro
phenyl
thiourea
SMILES記法
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H25F6N3OS/c1-21(2,3)18(19(33)32(4)13-14-8-6-5-7-9-14)31-20(34)30-17-11-15(22(24,25)26)10-16(12-17)23(27,28)29/h5-12,18H,13H2,1-4H3,(H2,30,31,34)/t18-/m1/s1
InChI Key
LTFFYVVCUVYZPE-GOSISDBHSA-N
詳細
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide is a chiral thiourea organocatalyst developed by the Jacobsen′s group for asymmetric organic synthesis.
アプリケーション
Mannich反応など複数の反応に利用できる汎用触媒。 [1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693316-BULK:
693316-500MG:
693316-VAR:
693316-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Divergent Stereoinduction Mechanisms in Urea-Catalyzed Additions to Imines
Wenzel, A.G.; Lalonde, M.P.; Jacobsen, E.N.
Synlett, 1919-1919 (2003)