Merck
394513
Sigma-Aldrich
パラホルムアルデヒド-d2
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
ジデューテロパラホルムアルデヒド, ホルムアルデヒド-d2ポリマー, ポリオキシメチレン-D2, 重水素化パラホルムアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,400
5 G
¥86,300
¥25,400
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,400
5 G
¥86,300
About This Item
化学式:
(CD2O)n
CAS番号:
分子量:
32.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥25,400
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
170 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394513-1G-PW:
394513-1G:4548173293264
394513-5G:4548173293271
394513-VAR:
394513-BULK:
394513-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)