Merck
43163
Sigma-Aldrich
3-(ジフェニルホスフィノ)-1-プロピルアミン
technical, ≥90% (GC)
別名:
(3-アミノプロピル)ジフェニルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,700
¥33,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18NP
CAS番号:
分子量:
243.28
Beilstein:
2730850
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
NCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2
InChI Key
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
43163-VAR:
43163-1G:
43163-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olivier Dellis et al.
BMC pharmacology, 11, 1-1 (2011-01-27)
Store-Operated Calcium Entry (SOCE) is the major Ca2+ ion entry pathway in lymphocytes and is responsible of a severe combined immunodeficiency (SCID) when deficient. It has recently been observed or highlighted in other cell types such as myoblasts and neurons