Merck
694134
Sigma-Aldrich
N-(3-アミノプロピル)ピペリジン
95%
別名:
3-ピペリジノプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2
CAS番号:
分子量:
142.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476
密度
0.895 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
NCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
InChI Key
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ボツリヌス神経毒血清型A軽鎖、P.falciparum:マラリア、およびエボラフィロウイルスを阻害する化学型
  • 膜を標的とする抗生物質
  • 5-HT3A受容体アンタゴニスト
  • ヒスタミンH3アンタゴニスト
  • G-四本鎖DNAの安定化、およびがん遺伝子c-mycダウンレギュレーションのためのベルベリン誘導体
抗マラリア活性をもたせるため、クリプトレピンの足場に塩基性側鎖を挿入するための反応物質
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F
引火点(℃)
82.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
694134-VAR:
694134-BULK:
694134-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Mary E Gagou et al.
Oncotarget, 5(22), 11381-11398 (2014-11-02)
Unwinding duplex DNA is a critical processing step during replication, repair and transcription. Pif1 are highly conserved non-processive 5'->3' DNA helicases with well-established roles in maintenance of yeast genome stability. However, the function of the sole member of Pif1 family
W Guo et al.
Cell death & disease, 5, e1409-e1409 (2014-09-05)
Btk and Etk/BMX are Tec-family non-receptor tyrosine kinases. Btk has previously been reported to be expressed primarily in B cells and has an important role in immune responses and B-cell malignancies. Etk has been shown previously to provide a strong