Merck
549975
Sigma-Aldrich
3-(ジエチルアミノ)プロピルアミン
≥99%
別名:
N,N-ジエチル-1,3-ジアミノプロパン, N,N-ジエチル-1,3-プロパンジアミン, DEAPA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥4,320
500 ML
¥12,700
2 L
¥22,900
¥4,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥4,320
500 ML
¥12,700
2 L
¥22,900
About This Item
化学式:
(C2H5)2N(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
741879
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
19.5 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
419 °F
expl. lim.
11.6 %
屈折率
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(Diethylamino)propylamine (3-(diethylamino)-1-propylamine, DEAPA) is a diamine.
アプリケーション
3-(Diethylamino)propylamine may be used in the preparation of:
  • Biocompatible polyampholyte-coated (poly(acrylic acid)-co-3-(diethylamino)-propylamine magnetite nanoparticles (PAMNPs).[1]
  • Hyaluronic acid grafted with 3-diethylaminopropyl (DEAP) group (HA-g-DEAP) nanoparticles for use as a drug delivery vehicle.[2]
  • DEAPA-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) polymers that can be employed in gene silencing.[3]
It may also be used to introduce cationic groups during the surface modification of microfibrillated cellulose (MFC).[4]
法的情報
Arkema Inc.製
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
549975-100ML:
549975-VAR:
549975-2L:
549975-500ML:
549975-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose.
Stenstad P, et al.
Cellulose, 15(1), 35-45 (2008)
Juliane Nguyen et al.
Pharmaceutical research, 27(12), 2670-2682 (2010-09-18)
The objective of this study was to investigate how the degree of amine substitution of amine-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) affects complexation of siRNA, protection of siRNA against degrading enzymes, intracellular uptake and gene silencing. A series of DEAPA-PVA polymers with
Low toxicity and long circulation time of polyampholyte-coated magnetic nanoparticles for blood pool contrast agents.
Wang Qi, et al.
Scientific Reports, 5, 7774-7774 (2015)
Hyaluronated nanoparticles with pH-and enzyme-responsive drug release properties.
Kim SW, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 359-364 (2014)