Merck
692794
Sigma-Aldrich
(S,S)-DACH-フェニルTrostリガンド
95%
別名:
(1S,2S)-(−)-1,2-ジアミノシクロヘキサン-N,N′-ビス(2-ジフェニルホスフィノベンゾイル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H40N2O2P2
CAS番号:
分子量:
690.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]20/D -134°, c = 1 in methanol
mp
136-142 °C
SMILES記法
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m0/s1
InChI Key
AXMSEDAJMGFTLR-ZAQUEYBZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
不斉アリルアルキル化リガンド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Dr. Reddy's Laboratories との共同販売、研究目的のみ。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
692794-250MG:
692794-BULK:
692794-VAR:
692794-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
資料
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.