Merck
693618
Sigma-Aldrich
(2S,4S)2,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン
97%
別名:
(S,S)-BDPP, [(1S,3S)-1,3-ジメチル-1,3-プロパンジイル]ビス[ジフェニルホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H30P2
CAS番号:
分子量:
440.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −125.0°, c = 1 in chloroform
mp
80-84 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
InChI Key
CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
アプリケーション
ケトン[1]やアルケン[2]の不斉水素化に使用される配位子です。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693618-VAR:
693618-1G:
693618-500MG:
693618-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
(R)-SDP
Sigma-Aldrich
700754
(R)-SDP
Hideo Shimizu et al.
Organic letters, 9(9), 1655-1657 (2007-03-29)
[reaction: see text] A novel asymmetric hydrogenation protocol using a copper catalyst is reported. A Cu(I) complex in the presence of nonracemic BDPP hydrogenates aryl ketones with moderate to high enantioselectivity.
Shui-Ming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(20), 6451-6455 (2008-05-01)
The intramolecular cyclocarbonylation reaction with palladium-complexed dendrimers on silica is a very effective method for the regioselective synthesis of methylene 8-, 9-, and 10-membered rings. The heterogeneous dendritic catalysts are easily recovered by simple filtration and reused for up to