Merck
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン
別名:
(2S,3S)-(−)-2,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン, (S,S)-Chiraphos
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,700
1 G
¥82,300
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,700
1 G
¥82,300
About This Item
化学式:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
CAS番号:
分子量:
426.47
Beilstein:
4268869
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
mp
108-110 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
InChI Key
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pd触媒による炭素-炭素結合形成反応の配位子です。[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259098-BULK:
259098-VAR:
259098-250MG:
259098-25G:
259098-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)