Merck
692875
Sigma-Aldrich
アルミニウム・ニッケル・コバルト
alloy 5, disc, size 13 mm × 6 mm
別名:
AlNiCo(アルニコ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
disc
組成
Aluminum, 7.5-8.7 wt. %
Cobalt, 23.5-25 wt. %
Copper, 2-3.5 wt. %
Iron, 45.3-52.9 wt. %
Nickel, 12.5-15.5 wt. %
Silicon, 1.5 wt. %
Titanium, 0.15-0.5 wt. %
サイズ
13 mm × 6 mm
SMILES記法
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
InChI Key
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
磁気パラメ-タ-/特性
・最大エネルギ-積(BH):40 kJ/m3 (5.0 MGsOe)
・ 残留磁束密度 (Br): 1.25 T (12.5 kGs)
・ 保磁力 (Hc): 48 kA/m (0.60 kOe)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
692875-3EA:
692875-BULK:
692875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
磁歪(じわい)材料は、機械的もしくは熱的エネルギーを電気的・磁気的エネルギーに直接変換することができるため、環境発電材料として期待されています。
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.