Merck
702153
Sigma-Aldrich
ヒドロキシアパタイト
nanoparticles, dispersion, 10 wt. % in H2O, <200 nm particle size (BET)
別名:
Calcium hydroxide phosphate, Calcium hydroxylapatite, Calcium hydroxyphosphate, Nano hydroxyapatatite, Pentacalcium hydroxide triphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥39,600
¥39,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥39,600
About This Item
化学式:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS番号:
分子量:
502.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥39,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
含みます
≤0.025 wt. % dispersant (non-metal based)
濃度
10 wt. % in H2O
表面積
14.3 m2/g , typical
粒径
<200 nm (BET)
pH
4-6
密度
1.038 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI Key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ハイドロキシアパタイト(HAP)は生体組織と直接結合できる特徴を持つ骨伝導性生体セラミックです。ゾル-ゲル法、水熱法、多重エマルジョン法、生体模倣析出法、電着法などさまざまな手法で容易に調製できます。
アプリケーション
ハイドロキシアパタイトは、以下の用途に使用されています:
  • 骨の無機成分と化学的に類似していることおよび骨誘導特性を有することから、 骨代替品のインプラント材料。
  • カプセル化能といくつかの薬物およびタンパク質に対する親和性があるため、遺伝子および 薬物送達用の媒体。
  • pH応答性粒子状乳化剤。
特徴および利点
  • 生体適合性
  • 骨伝導性
  • 生理学的条件下で 安定
  • 高い機械的強度
法的情報
Engi-Mat社製
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
702153-25ML:
702153-BULK:
702153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin P Reichhardt et al.
Life science alliance, 3(4) (2020-02-27)
The scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) family of proteins comprises more than 20 membrane-associated and secreted molecules. Characterised by the presence of one or more copies of the ∼110 amino-acid SRCR domain, this class of proteins have widespread functions as antimicrobial
Xi Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11162-11174 (2014-03-13)
Calcium phosphate precipitates (CPPs) form complexes with DNA, which enter cells via endocytosis. Under this condition CPPs induce autophagy via the canonic autophagy machinery. Here we showed that CPP-induced autophagy was also dependent on endocytosis as the process was significantly
Liam M Grover et al.
Biomaterials, 34(28), 6631-6637 (2013-06-12)
Pyrophosphate ions are both inhibitors of HA formation and substrates for phosphatase enzymes. Unlike polyphosphates their hydrolysis results simultaneously in the complete loss of mineral formation inhibition and a localised elevation in orthophosphate ion concentration. Despite recent advances in our
Ehud Segal et al.
PloS one, 4(4), e5233-e5233 (2009-04-22)
There is an immense clinical need for novel therapeutics for the treatment of angiogenesis-dependent calcified neoplasms such as osteosarcomas and bone metastases. We developed a new therapeutic strategy to target bone metastases and calcified neoplasms using combined polymer-bound angiogenesis inhibitors.
Thomas Lyon et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(23), 2088-2096 (2013-12-07)
Recombinant human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) applied on an absorbable collagen sponge improves open tibial fracture-healing as an adjunct to unreamed intramedullary nail fixation. We evaluated rhBMP-2 and a new, injectable calcium phosphate matrix (CPM) formulation in acute closed tibial
資料
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.
質問
  1. What is the dispersant used?
    1 回答
    1. The dispersant used is based on polyphosphoric acid, and approximately 0.25 wt% of hydroxyapatite is used.