Merck
690120
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-naphthol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,200
5 G
¥42,000
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,200
5 G
¥42,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7BrO
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
99%
フォーム
powder
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1cc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H
InChI Key
PQVIOPAWVAOHOA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
690120-BULK:
690120-1G:
690120-5G:
690120-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)