アッセイ
98%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-2-4-10(12)6-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI Key
UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367508-5G:
367508-25G:
367508-VAR:
367508-BULK:
アクティブなフィルタ