Merck
901219
Sigma-Aldrich
VPhos Pd G3
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,600
1 G
¥78,000
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,600
1 G
¥78,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H62NO4PPdS
分子量:
862.45
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
特徴
generation 3
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
アプリケーション
Buchwald palladacycle precatalyst with new biaryl(dialkyl)phosphine ligand, VPhos, has an improved activity profile for the reductive coupling of non-aromatic heterocyclic alkyl bromides. Its combined use with a surfactant system of octanoic acid/sodium octanoate enables Negishi coupling and access to diverse C(sp3)–C(sp2) cross-coupled products.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901219-BULK:
901219-VAR:
901219-1G:
901219-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.