Merck
761494
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-naphthol
95%
別名:
1-Bromo-4-hydroxynaphthalene, 4-Bromo-1-naphthalenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,770
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7BrO
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
128-133 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI Key
OUNQUWORSXHSJN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
761494-VAR:
761494-1G:
761494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marko Weimar et al.
The Journal of organic chemistry, 75(8), 2718-2721 (2010-03-23)
Starting from Dane's diene and methylcyclopentenedione, (+)-estrone is synthesized along the Quinkert-Dane route in 24% total yield. The key step is an enantioselective Diels-Alder reaction promoted by an amidinium catalyst as efficiently as by a traditional Ti-TADDOLate Lewis acid.