Merck
688800
Sigma-Aldrich
ジシクロヘキシル-{2-スルホ-9-[3-(4-スルホ-フェニル)プロピル]-9-フルオレニル}ホスホニウム-硫酸水素塩
95%
別名:
cataCXium®FSulf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H43O10PS3
CAS番号:
分子量:
738.87
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
官能基
phosphine
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)c1ccc(CCCC4([PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)c5ccccc5-c6ccc(cc46)S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C34H41O6PS2.H2O4S/c35-42(36,37)28-19-17-25(18-20-28)10-9-23-34(41(26-11-3-1-4-12-26)27-13-5-2-6-14-27)32-16-8-7-15-30(32)31-22-21-29(24-33(31)34)43(38,39)40;1-5(2,3)4/h7-8,15-22,24,26-27H,1-6,9-14,23H2,(H,35,36,37)(H,38,39,40);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNJNDGZFLWQSEG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
法的情報
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
688800-VAR:
688800-5G:
688800-1G:
688800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aqueous cross-coupling: highly efficient Suzuki-Miyaura coupling of N-heteroaryl halides and N-heteroarylboronic acids.
Fleckenstein, C. A.; Plenio, H.
Green Chemistry, 9, 1287-1287 (2007)