The 759562-25G product is packaged in a 50 cc 316SS cylinder with an opening of 1/4'' VCR. Its dimensions are 246.06 x 25.4 x 25.4 mm (L x W x D).
759562
トリス(ジメチルアミノ)シラン
packaged for use in deposition systems
別名:
トリス(ジメチルアミノ)シラン, (Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′, N′′-ヘキサメチルシラントリアミン, トリス(ジメチルアミド)シラン, N,N,N′,N′,N′′, N′′-ヘキサメチルシラントリアミン, TDMAS
サイズを選択してください
アプリケーション
- 原子層堆積法による色素増感太陽電池の TiO2 アノードへのアルミニウムケイ酸塩を堆積するためのシリコン源。
- Li イオン電池用の機能化された Si 強化セパレーターを製造するための前駆体。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
759562-VAR:
759562-25G:
759562-BULK:
資料
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
What is the container packaging for Tris(dimethylamino)silane 759562-25G?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.