Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
おすすめの製品
物質
316L stainless steel
Kel-F valve seat
キャパシティ
100 mL
ポートサイズ
1/2 in.
バルブサイズ
1/4 in. , 2
壁厚
0.065 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製造工程中に超高純度有機金属前駆体を反応帯に送達させるようデザインされています。 最高品質の材料を確実にお届けできるよう、当社のすべての揮発性前駆体はこのようなバブラー内でプレパッケージしています。 当社の標準サイズに加え、お客様の機器仕様に合わせてバブラーをカスタムビルドすることができます。
「本製品は表記どおりではなく、インレットおよびアウトレットはメスVCR継手を使用しています」。
- 直立型デュアルバルブバブラー、1/2インチフィルポートおよび1/4インチVCRインレットおよびアウトレットバルブ。
- 316L、電解研磨されたステンレススチール缶、機械的欠陥および化学汚染物質の混入なし
- 製品の品質および完全性を保証するため、クリーンルーム下で封入
- 圧縮空気を用いた検査により漏出がないことを確認済み
- DOT認定なし
「本製品は表記どおりではなく、インレットおよびアウトレットはメスVCR継手を使用しています」。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Can I have a custom bubbler made?
1 回答-
In addition to our standard sizes, Sigma-Aldrich can custom build bubblers to your equipment specifications. You can email your dimensions to [email protected].