Merck
687251
Sigma-Aldrich
トリス[4-(5-ジシアノメチリデンメチル-2-チエニル)フェニル]アミン
97%
別名:
TDCV-TPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H21N7S3
CAS番号:
分子量:
719.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
400 °C
蛍光検出
λex 510 nm; λem 592 nm in chloroform
軌道エネルギー
HOMO 6 eV 
LUMO 4.2 eV 
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.76 V
  • Fill Factor (FF): 0.27
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.4 %
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/C60/LiF/AL
  • Short-circuit current density (Jsc): 4.59 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 1.15 V
  • Fill Factor (FF): 0.28
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.85 %
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/PC61BM/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 3.65 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.96 V
  • Fill Factor (FF): 0.29
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.02 %
SMILES記法
N#C\C(=C/c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)s4)c5ccc(cc5)-c6ccc(\C=C(/C#N)C#N)s6)C#N
InChI
1S/C42H21N7S3/c43-22-28(23-44)19-37-13-16-40(50-37)31-1-7-34(8-2-31)49(35-9-3-32(4-10-35)41-17-14-38(51-41)20-29(24-45)25-46)36-11-5-33(6-12-36)42-18-15-39(52-42)21-30(26-47)27-48/h1-21H
InChI Key
KJHGHQMIPHPKIY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OPVおよびOLED用の等方的有機半導体です。TDCV-TPA[1][2]は、多種多様な有機溶媒に可溶で、高い開回路電圧(1.15 V)、2%に近い効率、およびポリアルキルチオフェン系セルより長い標準大気条件寿命を持つヘテロ接合太陽電池の作製に使用できます。この化合物は、CH2Cl2溶液中では509 nmに、薄膜としては538 nmに吸収があります。658 nmで赤色発光するLEDの高スペクトル純度発光団として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
687251-BULK:
687251-VAR:
687251-100MG:4548173288260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cravino, A.; Leriche, P.; Aleveque, O.; Roncali, J.
Advanced Materials, 18, 3033-3033 (2006)
Sophie Roquet et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(10), 3459-3466 (2006-03-09)
Star-shaped molecules based on a triphenylamine core derivatized with various combinations of thienylenevinylene conjugated branches and electron-withdrawing indanedione or dicyanovinyl groups have been synthesized. UV-vis absorption and fluorescence emission data show that the introduction of the electron-acceptor groups induces an