746169
Difluoro(4-(1,1-dimethylethyl)-2-{1-[4-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N]ethyl}-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-ylidene-N]ethyl}-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N)boron
98% (HPLC)
別名:
Boron,[4-(1,1-dimethylethyl)-2-[1-[4-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene]ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoro-, PM 570, PM 596, PM 597, Pyrromethene 570, Pyrromethene 596, Pyrromethene 597
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
256-261 °C
λmax
526 nm in dichloromethane
SMILES記法
CC(C1=C(C)C(C(C)(C)C)=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C(C(C)(C)C)=C3C
InChI
1S/C22H33BF2N2/c1-12-17(21(6,7)8)15(4)26-19(12)14(3)20-13(2)18(22(9,10)11)16(5)27(20)23(26,24)25/h1-11H3
InChI Key
SEHGNHOGQDPQRC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
Also used for solid-state dye laser devices and organic solar cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
746169-500MG:
746169-VAR:
746169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック