777293
2-{[7-(5-N,N-Ditolylaminothiophen-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene}malononitrile
99% (HPLC)
別名:
2-[[7-[5-[Bis(4-methylphenyl)amino]-2-thienyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene]propanedinitrile, DTDCTB
サイズを選択してください
アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
230-235 °C
転移温度
Tm 233 °C
λmax
662-664 nm in dichloromethane
SMILES記法
CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C4=CC=C(C=C(C#N)C#N)C5=NSN=C54)S3
InChI
1S/C28H19N5S2/c1-18-3-8-22(9-4-18)33(23-10-5-19(2)6-11-23)26-14-13-25(34-26)24-12-7-21(15-20(16-29)17-30)27-28(24)32-35-31-27/h3-15H,1-2H3
InChI Key
BCJCBXQJAANTJL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
MoO3 (30nm) / DTDCTB (7nm) / DTDCTB:C60/C70 (40nm) / C60/C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag
Device performance:
- JSC = 14.68 mA/cm2
- VOC = 0.8 V
- FF = 0.5
- PCE = 5.81%
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
777293-250MG:4548173336053
777293-BULK:
777293-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
溶液プロセスにより作製される低分子太陽電池の最近の成果についてご紹介します。低分子ドナー化合物の独創的な分子設計により、電力変換効率は約8%に向上しています。