Merck
790389
Sigma-Aldrich
ジフルオロ{2-[1-(3,5-ジメチル-2H-ピロール-2-イリデン-N)エチル]-3,5-ジメチル-1H-ピロラト-N}ホウ素
99% (HPLC)
別名:
1,3,5,7,8-ペンタメチル-4,4-ジフルオロ-4-ボラ-3a,4a-ジアザ-s-インダセン, 2-[1-(3,5-ジメチル-2H-ピロール-2-イリデン)エチル]-3,,5-ジメチル-1H-ピロール、ホウ素複合体, 4,4-ジフルオロ-1,3,5,7,8-ペンタメチル-4-ボラ-3a,4a-ジアザ-s-インダセン, BODIPY(ボディピー)493/503, PM 546, PMPBF2, [[2-[1-(3,5-ジメチル-2H-ピロール-2-イリデン)エチル]-3,5-ジメチル-1H-ピロラト-N1,N2]ジフルオロ]ホウ素, ピロメタン 546
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17BF2N2
CAS番号:
分子量:
262.11
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (HPLC)
形状
powder
mp
262-266 °C
蛍光検出
λex 493 nm; λem 504 nm in methanol
SMILES記法
CC(C1=C(C)C=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C=C3C
InChI
1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3
InChI Key
DRJHPEGNOPSARR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジフルオロ{2-(1-(3,5-ジメチル-2H-ピロール-2-イリデン-N)エチル)-3,5-ジメチル-1H-ピロラート-N}ホウ素は、ホウ素を中心に持つジピロメテンの有機ホウ素化合物です。高量子収率の蛍光色素であり低分子を吸収し紫外線領域に鋭いピークを発することができます。
アプリケーション
BODIPY はシリコンオイルに浸出させて蛍光を与えることができ、細胞シートの光学顕微鏡観察に使用できます。マウスプレ脂肪細胞 3t3-L1 細胞の標識に使用できます。また、空気および生細胞中窒素酸化物(NOx)のセンサーとして用いることのできるビピリジン銅ベースの錯体と組み合わせて用いられます。
BODIPY 色素レーザーはタンパク質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチドおよびデキストランと蛍光複合体を生成するために、また蛍光酵素基質、脂肪酸、リン脂質、リポ多糖、受容体リガンドおよびポリスチレンミクロスフェアの蛍光体の調製に用いられます。
また、固体状色素レーザーデバイスおよび有機太陽電池に用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790389-VAR:
790389-BULK:
790389-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iyappan Ramachandiran et al.
Scientific reports, 8(1), 1154-1154 (2018-01-20)
Protein phosphorylation is an important post-translational modification that can regulate the protein function. The current knowledge on the phosphorylation status of plant oil body (OB) proteins is inadequate. This present study identifies the distinct physiological substrates of Arabidopsis serine/threonine/tyrosine protein
Sameh Rabhi et al.
PloS one, 11(2), e0148640-e0148640 (2016-02-13)
Leishmania, the causative agent of vector-borne diseases, known as leishmaniases, is an obligate intracellular parasite within mammalian hosts. The outcome of infection depends largely on the activation status of macrophages, the first line of mammalian defense and the major target
A Boron Dipyrromethene (BODIPY)-Based CuII-Bipyridine Complex for Highly Selective NO Detection.
Juarez LA, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(44), 15486-15490 (2015)
BODIPY dyes and their derivatives: syntheses and spectroscopic properties.
Loudet A and Burgess K
Chemical Reviews, 107(11), 4891-4932 (2007)
Inhibition of the acetyl lysine-binding pocket of bromodomain and extraterminal domain proteins interferes with adipogenesis.
Goupille O, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 472(4), 624-630 (2016)