Merck
686077
Sigma-Aldrich
塩化スカンジウム(III)
hydrogen-storage grade, 99.9%
別名:
Scandium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ScCl3
CAS番号:
分子量:
151.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
hydrogen-storage grade
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
mp
960 °C (lit.)
密度
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
XRD plots and metal purity data are available upon request.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
686077-1G-PW:
686077-1G:
686077-VAR:
686077-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。