Merck
CRM45657
Supelco
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6Cl8O
CAS番号:
分子量:
377.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LNJXZKBHJZAIKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
350.6 °F
引火点(℃)
177 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM45657-BULK:
CRM45657-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)