Merck
684708
Sigma-Aldrich
4-(Z-アミノ)シクロヘキサノール
97%
別名:
((4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid benzyl ester), (Cbz-amino)-4-hydroxycyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO3
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
161-165 °C
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
InChI Key
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684708-BULK:
684708-VAR:
684708-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)